Learn More
4-Amino-3-bromopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025593
138.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13534-98-0
C5H5BrN2
173.01
MFCD02068297
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-4-pyridinamine, 3-bromo-4-aminopyridine, 3-bromo-4-pyridineamine, 4-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridylamine, 3-bromo-4-pyridinylamine, 3-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1242, acmc-1bnz6
26095
3-bromopyridine-4-amine
C1=CN=CC(=C1N)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13534-98-0
C5H5BrN2
173.01
MFCD02068297
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-4-pyridinamine, 3-bromo-4-aminopyridine, 3-bromo-4-pyridineamine, 4-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridylamine, 3-bromo-4-pyridinylamine, 3-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1242, acmc-1bnz6
26095
3-bromopyridine-4-amine
C1=CN=CC(=C1N)Br
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-bromopyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67.0°C to 71.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 22, V,9, 185
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-3-bromopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.