Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-3-chloropyridine, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H31093.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 19798-77-7 Poids : 0.00100kg
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
19798-77-7 | |
128.559 | |
KJBKPRMEMJKXDV-UHFFFAOYSA-N | |
581853 | |
C1=CN=CC(=C1N)Cl |
C5H5ClN2 | |
MFCD03984473 | |
4-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-4-ylamine, 3-chloro-4-pyridinamine, 3-chloro-4-aminopyridine, 3-chloro-4-pyridinylamine, 4-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinamin, 3-chloro-4-pyridylamine, 4-amino-3-chloro-pyridine, pubchem6653 | |
3-chloropyridine-4-amine |
Spécification
4-Amino-3-chloropyridine | |
49°C to 53°C | |
19798-77-7 | |
MFCD03984473 | |
KJBKPRMEMJKXDV-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloropyridine-4-amine | |
581853 | |
97% |
Unpleasant | |
1g | |
C5H5ClN2 | |
4-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-4-ylamine, 3-chloro-4-pyridinamine, 3-chloro-4-aminopyridine, 3-chloro-4-pyridinylamine, 4-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinamin, 3-chloro-4-pyridylamine, 4-amino-3-chloro-pyridine, pubchem6653 | |
C1=CN=CC(=C1N)Cl | |
128.559 | |
128.56 |