Learn More
4-Amino-3-chloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030634
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
19798-77-7
C5H5ClN2
128.559
MFCD03984473
KJBKPRMEMJKXDV-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-4-ylamine, 3-chloro-4-pyridinamine, 3-chloro-4-aminopyridine, 3-chloro-4-pyridinylamine, 4-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinamin, 3-chloro-4-pyridylamine, 4-amino-3-chloro-pyridine, pubchem6653
581853
3-chloropyridine-4-amine
C1=CN=CC(=C1N)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
19798-77-7
C5H5ClN2
128.559
MFCD03984473
KJBKPRMEMJKXDV-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-4-ylamine, 3-chloro-4-pyridinamine, 3-chloro-4-aminopyridine, 3-chloro-4-pyridinylamine, 4-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinamin, 3-chloro-4-pyridylamine, 4-amino-3-chloro-pyridine, pubchem6653
581853
3-chloropyridine-4-amine
C1=CN=CC(=C1N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-chloropyridine
Point de fusion 49°C to 53°C
Odeur Unpleasant
Quantité 1 g
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 97%