missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031737
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
175278-22-5
C8H6F3NO3
221.135
MFCD00205143
IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
2735951
acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
175278-22-5
C8H6F3NO3
221.135
MFCD00205143
IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
2735951
acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 221.14
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'