Learn More
4-amino-m-crésol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55840
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2835-99-6
C7H9NO
123.15
MFCD00007871
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol
17819
CHEBI:55546
4-amino-3-méthylphénol
CC1=C(C=CC(=C1)O)N
2835-99-6
C7H9NO
123.15
MFCD00007871
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol
17819
CHEBI:55546
4-amino-3-méthylphénol
CC1=C(C=CC(=C1)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Amino-m-cresol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 176°C to 180°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(CH3)OH
Quantité 50 g
Beilstein 13, 593
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-m-cresol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.