Learn More
4-amino-m-crésol, 99 +%, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 163202500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2835-99-6 Poids : 0.30000kg
Quantité | 250g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
2835-99-6 | |
123.15 | |
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N | |
17819 | |
4-amino-3-méthylphénol |
C7H9NO | |
MFCD00007871 | |
4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol | |
CHEBI:55546 | |
CC1=C(C=CC(=C1)O)N |
Spécification
4-Amino-m-cresol | |
Flacon en verre | |
176°C to 180°C | |
99+% | |
99.0 | |
99% min. (GC) | |
H2NC6H3(CH3)OH | |
13, 593 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC1=C(C=CC(=C1)O)N | |
123.15 | |
CHEBI:55546 | |
Poudre |
Authentic | |
Marron | |
250g | |
2835-99-6 | |
100.0 | |
C7H9NO | |
MFCD00007871 | |
4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol | |
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N | |
4-amino-3-méthylphénol | |
17819 | |
123.15 | |
99+% |
Sécurité et traitement
- 4-Amino-m-cresol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.