Learn More
4-aminoantipyrine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55852
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
83-07-8
C11H13N3O
203.25
MFCD00003145
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
2151
CHEBI:59026
4-amino-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazole-3-one
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
83-07-8
C11H13N3O
203.25
MFCD00003145
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
2151
CHEBI:59026
4-amino-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazole-3-one
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
4-aminoantipyrine, 98 %, C11H13N3O, numéro CAS-83-07-8, 4-aminoantipyrène, aminoantipyrine, ampyrone, 4-aminoantipyrine, 4-aminophénazone, métapirazone, solnapyrine-a, aminoazophène, solvapyrine-a, aminoantipyrine, 25 g, (solution aqueuse à 5 %) transparent, 24,273, 100,0, 97,5, CHEBI:59026, marron-jaune à jaune
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Aminoantipyrine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105.5°C to 110.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 0.8000g/mL
Perte à la dessiccation 1.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 24,273
Merck Index 15,413
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear
Poids de la formule 203.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminoantipyrine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.