Learn More
Alcool 4-aminobenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690564
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
623-04-1
C7H9NO
123.16
MFCD00014782
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzyl alcohol, 4-aminophenyl methanol, 4-aminobenzylalcohol, 4-hydroxymethyl aniline, p-aminobenzyl alcohol, p-aminobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-amino, benzyl alcohol, p-amino, 4-amino-benzylalcohol, pubchem7480
69331
(4-aminophenyl)methanol
NC1=CC=C(CO)C=C1
623-04-1
C7H9NO
123.16
MFCD00014782
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzyl alcohol, 4-aminophenyl methanol, 4-aminobenzylalcohol, 4-hydroxymethyl aniline, p-aminobenzyl alcohol, p-aminobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-amino, benzyl alcohol, p-amino, 4-amino-benzylalcohol, pubchem7480
69331
(4-aminophenyl)methanol
NC1=CC=C(CO)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzyl alcohol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 63.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.