Learn More
4-(Aminométhyl)pyridine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392476
91.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3731-53-1
C6H8N2
108.144
MFCD00006449
TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
77317
pyridine-4-ylméthanamine
C1=CN=CC=C1CN
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3731-53-1
C6H8N2
108.144
MFCD00006449
TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
77317
pyridine-4-ylméthanamine
C1=CN=CC=C1CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(Aminomethyl)pyridine
Point de fusion -8°C
Densité 1.069
Point d’ébullition 230°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.5515
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 108057
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté ≥97%