Learn More
4-Aminophénylacétonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081361
32.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3544-25-0
C8H8N2
132.17
MFCD00007912
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
77000
2-(4-aminophényl)acétonitrile
NC1=CC=C(CC#N)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3544-25-0
C8H8N2
132.17
MFCD00007912
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
77000
2-(4-aminophényl)acétonitrile
NC1=CC=C(CC#N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenylacetonitrile
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 312°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1100108
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 99%