Learn More
4-aminopyridine-3-carboxaldéhyde, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 437350010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 42373-30-8 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11916361
  • 125.00€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
42373-30-8
122.13
4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
4-aminopyridine-3-carbaldéhyde
C6H6N2O
GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-N
2761033
C1=CN=CC(=C1N)C=O
Spécification
4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Bouteille en verre
111.2°C to 112.7°C
42373-30-8
100.0
C6H6N2O
GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-N
4-aminopyridine-3-carbaldéhyde
2761033
Poudre
Authentic
Crème à blanc
1g
94.0
94% min. (HPLC)
4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
C1=CN=CC(=C1N)C=O
122.13
122.13
95%
Vidéos
FDS Documents