Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzène, 98 %
Marque: Alfa Aesar™ H30053.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 185346-79-6 Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
185346-79-6 | |
281.124 | |
BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N | |
22273933 | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F |
C13H10BrFO | |
MFCD09801041 | |
4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene | |
1-bromo-2-fluoro-4-phénylméthoxybenzène |
Spécification
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene | |
5g | |
C13H10BrFO | |
4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F | |
281.124 | |
281.13 |
33°C to 35°C | |
185346-79-6 | |
MFCD09801041 | |
BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-fluoro-4-phénylméthoxybenzène | |
22273933 | |
98% |