Learn More
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030526
43.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
185346-79-6
C13H10BrFO
281.124
MFCD09801041
BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
22273933
1-bromo-2-fluoro-4-phénylméthoxybenzène
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
185346-79-6
C13H10BrFO
281.124
MFCD09801041
BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
22273933
1-bromo-2-fluoro-4-phénylméthoxybenzène
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Point de fusion 33°C to 35°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 281.13
Pourcentage de pureté 98%