Learn More
4-benzyloxyphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15473097
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
103-16-2
C13H12O2
MFCD00002333
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
7638
CHEBI:34380
4-phénylméthoxyphénol
103-16-2
C13H12O2
MFCD00002333
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
7638
CHEBI:34380
4-phénylméthoxyphénol
4-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of bis(4-benzyloxyphenoxy)phenyl phosphine oxide. It plays an essential role in the preparation of hetaryl-azophenol dyes via heterocyclic amines in nitrosyl sulphuric acid. It is also used for polyester fiber dyeing and in rubber industry. It acts as a depigmenting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-benzyloxyphénol est utilisé dans la synthèse de l’oxyde de phosphine bis(4-benzyloxyphénoxy)phényle. Il joue un rôle essentiel dans la préparation des colorants hetaryl-azophénol par l’intermédiaire d’amines hétérocycliques dans l’acide nitrosyl sulfurique. Il est également utilisé pour la teinture en fibres de polyester et dans l’industrie du caoutchouc. Il agit en tant qu’agent de dépigmentation.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’acétone, le benzène et l’éther diéthylique.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxyphenol
Point de fusion 118°C to 122°C
Densité 1.26
Quantité 250 g
Beilstein 1958305
Merck Index 14,6248
Informations sur la solubilité Slightly soluble aq. soln.. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether.
SMILES OC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté ≥98%