Learn More
4-benzylpyridine 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-65578
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
2116-65-6
C12H11N
169.23
MFCD00006443
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
16458
4-benzylpyridine
C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
2116-65-6
C12H11N
169.23
MFCD00006443
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
16458
4-benzylpyridine
C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Nom chimique ou matériau 4-Benzylpyridine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.0°C to 11.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 287.0°C
Point d’éclair 115°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2(C5H4N)
Indice de réfraction 1.5810 to 1.5830
Quantité 5 mL
Beilstein 20, 426
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Benzylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.