Learn More
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052688
32.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
153747-97-8
C14H20BrN3O2
342.237
MFCD07369772
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino-5-bromopyridine, 4-boc-1-5-bromo-2-pyridyl piperazine, 5-bromo-2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-bromo-2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ah70, 2-n-boc-piperazin-1-yl-5-bromopyridine
11244775
tert-butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
153747-97-8
C14H20BrN3O2
342.237
MFCD07369772
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino-5-bromopyridine, 4-boc-1-5-bromo-2-pyridyl piperazine, 5-bromo-2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-bromo-2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ah70, 2-n-boc-piperazin-1-yl-5-bromopyridine
11244775
tert-butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)Br
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine is used as active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)pipérazine est utilisée comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Point de fusion 83°C to 87°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 342.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre