Learn More
4-(Boc-amino)--butanol,1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10047849
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
75178-87-9
C9H19NO3
189.26
MFCD01861334
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-hydroxybutyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxybutyl carbamate, 4-boc-amino-1-butanol, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-butanol, carbamic acid, 4-hydroxybutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-hydroxybutylcarbamate, n-boc-4-aminobutanol, butylhydroxybutylcarbamate, acmc-1bfe1, 4-t-boc-amino-1-butanol
545141
Carbamate de tert-butyle N-(4-hydroxybutyle)
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCO
75178-87-9
C9H19NO3
189.26
MFCD01861334
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-hydroxybutyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxybutyl carbamate, 4-boc-amino-1-butanol, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-butanol, carbamic acid, 4-hydroxybutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-hydroxybutylcarbamate, n-boc-4-aminobutanol, butylhydroxybutylcarbamate, acmc-1bfe1, 4-t-boc-amino-1-butanol
545141
Carbamate de tert-butyle N-(4-hydroxybutyle)
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-Amino)-1-butanol
Point de fusion 37°C to 40°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 189.25
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1.0200g/mL
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.02
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Boc-amino)-1-butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.