Learn More
4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046008
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10493-44-4
C4H4BrF3
188.975
MFCD00039274
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluoro, 1,1,2-trifluoro-4-bromobutene, acmc-20amo8, timtec-bb sbb006604, gqcqmfyifudarf-uhfffaoysa, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene., 3,4,4-trifluoro-3-butenyl bromide, 3,4,4-trifluorobut-3-enyl bromide
66333
4-bromo-1,1,2-trifluorobut-1-ène
C(CBr)C(=C(F)F)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10493-44-4
C4H4BrF3
188.975
MFCD00039274
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluoro, 1,1,2-trifluoro-4-bromobutene, acmc-20amo8, timtec-bb sbb006604, gqcqmfyifudarf-uhfffaoysa, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene., 3,4,4-trifluoro-3-butenyl bromide, 3,4,4-trifluorobut-3-enyl bromide
66333
4-bromo-1,1,2-trifluorobut-1-ène
C(CBr)C(=C(F)F)F
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is used in organic synthesis, chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butène est utilisé dans la synthèse organique, la recherche chimique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Densité 1.639
Point d’ébullition 95°C to 98°C
Point d’éclair 17°C (62°F)
Odeur Recognizable
Formule linéaire BrCH2CH2CF=CF2
Indice de réfraction 1.402
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1840755
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 188.98
Pourcentage de pureté 98%