Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-bromo-1-naphthoïque, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H64820.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 16650-55-8 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
Code produit. 15432199
  • 49.93€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 2
Description
Description
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
16650-55-8
251.079
FIJIPZQZVLCOMB-UHFFFAOYSA-N
282591
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)C(=O)O
C11H7BrO2
MFCD00094221
4-bromo-1-naphthoic acid, 4-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-bromo-1-naphtalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromo naphthoic acid, acmc-209dum, 4-bromo-naphthalic acid, 4-bromo-1-naphthoicacid, ksc175i3p, 1-naphthalenecarboxylicacid,4-bromo
Acide 4-bromonaphtalène-1-carboxylique
Spécification
4-Bromo-1-naphthoic acid
16650-55-8
MFCD00094221
4-bromo-1-naphthoic acid, 4-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-bromo-1-naphtalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromo naphthoic acid, acmc-209dum, 4-bromo-naphthalic acid, 4-bromo-1-naphthoicacid, ksc175i3p, 1-naphthalenecarboxylicacid,4-bromo
FIJIPZQZVLCOMB-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-bromonaphtalène-1-carboxylique
282591
Solide
1g
C11H7BrO2
1950351
Slightly soluble in water.
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)C(=O)O
251.079
251.08
98%
Vidéos
FDS Documents