Learn More
4-bromo-2,6-diméthylaniline, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 185192500
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : CAS : 24596-19-8 Poids : 0.25000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. 250g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 13458428
  • 409.40€ / 250g
Expédition estimée
05-11-2020
Spécification
Identifiants chimiques
24596-19-8
200.08
QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
90549
CC1=CC(=CC(=C1N)C)Br
C8H10BrN
MFCD00007826
4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
4-bromo-2,6-diméthylaniline
Spécification
4-Bromo-2, 6-dimethylaniline
Authentic
Ambre à jaune
250g
24596-19-8
100.0
C8H10BrN
MFCD00007826
4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,6-diméthylaniline
90549
Liquide
>110°C
Flacon en verre
48.0°C to 52.0°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
BrC6H2(CH3)2NH2
12,111
Solubility in water: insoluble
CC1=CC(=CC(=C1N)C)Br
200.08
200.08
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.