Learn More
4-bromo-2-fluorobenzonitrile, 99 +%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 290490250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 105942-08-3 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10026303
  • 178.00€ / 25g
Date d’expédition estimée: 12-08-2021
Identifiants chimiques
105942-08-3
200.01
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
736029
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
C7H3BrFN
MFCD00143264
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
4-bromo-2-fluorobenzonitrile
Spécification
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Flacon en verre
69°C to 72°C
105942-08-3
100.0
C7H3BrFN
MFCD00143264
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
200.01
200.01
99+%
Authentic
Blanc à marron
25g
99.0
99% min. (GC)
BrC6H3(F)CN
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzonitrile
736029
Poudre ou morceaux cristallins
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats