Learn More
Alcool 4-bromo-2-fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11389455
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
188582-62-9
C7H6BrFO
205.026
MFCD00143265
BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2-fluorophenyl methanol, 4-bromo-2-fluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2-fluoro, rarechem al bd 0386, timtec-bb sbb005826, 4-bromo-2-fluorophenyl methan-1-ol, 2-fluoro-4-bromobenzyl alcohol, pubchem3223, acmc-209erg
2734027
(4-bromo-2-fluorophényl)méthanol
C1=CC(=C(C=C1Br)F)CO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
188582-62-9
C7H6BrFO
205.026
MFCD00143265
BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2-fluorophenyl methanol, 4-bromo-2-fluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2-fluoro, rarechem al bd 0386, timtec-bb sbb005826, 4-bromo-2-fluorophenyl methan-1-ol, 2-fluoro-4-bromobenzyl alcohol, pubchem3223, acmc-209erg
2734027
(4-bromo-2-fluorophényl)méthanol
C1=CC(=C(C=C1Br)F)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Point de fusion 31°C to 33°C
Quantité 5 g
Beilstein 7757667
Poids de la formule 205.03
Pourcentage de pureté 97%