Learn More
Cyanure de 4-bromo-2-fluorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide |
% min. CAS | 98.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 52.8°C to 53.0°C |
Couleur | Blanc à beige |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CNCH2C6H3(F)Br |
Quantité | 5 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.