Learn More
4-bromo-2-fluorophénol, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 293920050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2105-94-4 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
2105-94-4 | |
191 | |
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N | |
2724981 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)O |
C6H4BrFO | |
MFCD00011722 | |
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene | |
4-bromo-2-fluorophénol |
Spécification
4-Bromo-2-fluorophenol | |
98°C | |
Flacon en verre | |
1.74 | |
Incolore à marron | |
2105-94-4 | |
100.0 | |
C6H4BrFO | |
MFCD00011722 | |
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2-fluorophénol | |
2724981 | |
Liquide |
1.7400g/mL | |
Authentic | |
1.5660 to 1.568 | |
79°C (7.0mmHg) | |
5g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
BrC6H3(F)OH | |
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)O | |
191 | |
191 | |
98% |
Sécurité et traitement
- 4-Bromo-2-fluorophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.