Learn More
4-Bromo-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029523
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
21921-76-6
C5H3BrO2
174.981
MFCD00671504
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-furaldehyde, 4-bromofurfural, 4-bromo-2-formylfuran, 4-bromo-2-furancarbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-furfural, 4-bromofuraldehyde, zlchem 82, pubchem3545, acmc-209fpi
2757010
4-bromofurane-2-carbaldéhyde
C1=C(OC=C1Br)C=O
21921-76-6
C5H3BrO2
174.981
MFCD00671504
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-furaldehyde, 4-bromofurfural, 4-bromo-2-formylfuran, 4-bromo-2-furancarbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-furfural, 4-bromofuraldehyde, zlchem 82, pubchem3545, acmc-209fpi
2757010
4-bromofurane-2-carbaldéhyde
C1=C(OC=C1Br)C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-furaldehyde
Point de fusion 54°C to 58°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 174.98
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.