Learn More
4-bromo-2-méthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041243
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
59557-91-4
C7H8BrNO
202.051
MFCD01204266
WRFYIYOXJWKONR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromoanisole, 4-bromo-o-anisidine, 4-bromo-2-methoxyphenylamine, 4-bromo-2-methoxy-aniline, 2-methoxy-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem2258, acmc-209meb, 4-bromo-2-methoxy aniline
459257
4-bromo-2-méthoxyaniline
COC1=C(C=CC(=C1)Br)N
59557-91-4
C7H8BrNO
202.051
MFCD01204266
WRFYIYOXJWKONR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromoanisole, 4-bromo-o-anisidine, 4-bromo-2-methoxyphenylamine, 4-bromo-2-methoxy-aniline, 2-methoxy-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem2258, acmc-209meb, 4-bromo-2-methoxy aniline
459257
4-bromo-2-méthoxyaniline
COC1=C(C=CC(=C1)Br)N
4-Bromo-2-methoxyaniline is used as a reagent in the synthesis of 3,5-diamino-1,2,4-triazole ureas as potent anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitors. It is also used as a reagent in the synthesis of chroman-3-amides as potent Rho kinase inhibitors. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Le bromo-2 -méthoxyaniline est utilisé comme réactif dans la synthèse de 3,5-diamino-1,2,4 -triazole urées comme inhibiteurs puissants de la kinase du lymphome anaplasique (ALK). Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse de chroman-3-amides comme inhibiteurs puissants de la Rho kinase. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methoxyaniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 202.05
Pourcentage de pureté 98%