Learn More
Acide 4-bromo-2-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-methylbenzoic acid |
Point de fusion | 182.0°C to 184.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 215.05 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.