Learn More
Alfa Aesar™ 4-bromo-3,5-dichloropyridine, 95 %
Marque: Alfa Aesar™ H64616.03
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : CAS : 343781-45-3 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
343781-45-3 | |
226.882 | |
LOKLQBZBVPYAQO-UHFFFAOYSA-N | |
10680788 | |
C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Br)Cl |
C5H2BrCl2N | |
MFCD06797978 | |
3,5-dichloro-4-bromo-pyridine, pubchem21381, 4-bromo-3,5-dichloropyridin, 3,5-dichloro-4-bromopyridine, pyridine,4-bromo-3,5-dichloro, 4-bromanyl-3,5-bis chloranyl pyridine | |
4-bromo-3,5-dichloropyridine |
Spécification
4-Bromo-3,5-dichloropyridine | |
75°C to 76°C | |
343781-45-3 | |
MFCD06797978 | |
8760531 | |
LOKLQBZBVPYAQO-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-3,5-dichloropyridine | |
10680788 | |
Solide |
Blanc | |
1g | |
C5H2BrCl2N | |
UN2811 | |
3,5-dichloro-4-bromo-pyridine, pubchem21381, 4-bromo-3,5-dichloropyridin, 3,5-dichloro-4-bromopyridine, pyridine,4-bromo-3,5-dichloro, 4-bromanyl-3,5-bis chloranyl pyridine | |
C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Br)Cl | |
226.882 | |
226.88 | |
95% |