Learn More
4-bromo-3,5 -difluorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
4-Bromo-3,5-difluorophenol is used as intermediates of Liquid Crystals. Reactant in the synthesis of difluoroethyleneoxy group liquid crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-3,5-difluorophénol est utilisé comme intermédiaire de cristaux liquides. Réactif dans la synthèse du cristal liquide du groupe difluoroéthylèneoxy.
Solubilité
Peu soluble (8,2E-5 g/l) (25°C).
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Le 4-bromo-3,5-difluorophénol est utilisé comme intermédiaire de cristaux liquides. Réactif dans la synthèse du cristal liquide du groupe difluoroéthylèneoxy.
Solubilité
Peu soluble (8,2E-5 g/l) (25°C).
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3,5-difluorophenol |
Point de fusion | 72°C to 78°C |
Quantité | 250 mg |
Sensibilité | Hygroscopic |
Synonyme | 2,6-difluoro-4-hydroxybromobenzene, phenol, 4-bromo-3,5-difluoro, 4-bromo-3,5-difluoro-phenol, pubchem14520, intermediates-zcf02006, acmc-20a41x, 3,5-difluoro-4-bromophenol, phenol,4-bromo-3,5-difluoro |
Informations sur la solubilité | Sparingly Soluble (8.2E-5g/L) (25°C). |
Poids de la formule | 208.99 |
Pourcentage de pureté | 99% |