Learn More
Alfa Aesar™ 4-bromo-3 -fluoroanisole, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H27319.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 458-50-4 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11392399
  • 96.14€ / 5g
Expédition estimée
31-05-2021
Identifiants chimiques
458-50-4
205.026
XANVIFOBBVAKCY-UHFFFAOYSA-N
3718444
COC1=CC(=C(C=C1)Br)F
C7H6BrFO
MFCD01310983
4-bromo-3-fluoroanisole, 3-fluoro-4-bromo anisole, 3-fluoro-4-bromoanisol, 3-fluoro-4-bromo anisol, 1-bromo-2-fluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methoxy, pharmabridge p-1018, rarechem al mz 0889, zlchem 365, pubchem1970
1-bromo-2-fluoro-4-méthoxybenzène
Spécification
4-Bromo-3-fluoroanisole
217°C to 219°C
458-50-4
MFCD01310983
XANVIFOBBVAKCY-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-fluoro-4-méthoxybenzène
3718444
97%
85°C (185°F)
5g
C7H6BrFO
4-bromo-3-fluoroanisole, 3-fluoro-4-bromo anisole, 3-fluoro-4-bromoanisol, 3-fluoro-4-bromo anisol, 1-bromo-2-fluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methoxy, pharmabridge p-1018, rarechem al mz 0889, zlchem 365, pubchem1970
COC1=CC(=C(C=C1)Br)F
205.026
205.03
Vidéos
FDS Documents