Learn More
Hydrobromure de 4-bromo-3-méthyl-1H-pyrazol-5-amine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 256.93 |
Pourcentage de pureté | 97% |