Learn More
4-bromo-3-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-75714
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
6933-10-4
C7H8BrN
186.05
MFCD00007828
6933-10-4
C7H8BrN
186.05
MFCD00007828
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-methylaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79.0°C to 83.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 240.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(CH3)NH2
Quantité 10 g
Beilstein 12, 873
Synonyme 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
Nom IUPAC 4-bromo-3-méthylaniline
CID PubChem 23359
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-3-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.