Learn More
4-bromo-3-méthylaniline, 97 %, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 167500100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 6933-10-4 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 10g
Code produit. 10032170
  • 17.18€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
6933-10-4
186.05
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
23359
CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
C7H8BrN
MFCD00007828
4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
4-bromo-3-méthylaniline
Spécification
4-Bromo-3-methylaniline
Flacon en verre
Marron à blanc
10g
6933-10-4
100.0
C7H8BrN
MFCD00007828
4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-méthylaniline
23359
Poudre
Authentic
240.0°C
79.0°C to 83.0°C
99%
98.5
96% min. (GC)
BrC6H3(CH3)NH2
12, 873
Solubility in water: insoluble
CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
186.05
186.05
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Bromo-3-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.