Learn More
Chlorure de 4-bromo-5-chlorothiophène-2-sulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 295.99 |
Pourcentage de pureté | 95% |