Learn More
4-bromoaniline, 96 %, Pract., ACROS Organics™
49.40€ - 665.70€
Identifiants chimiques
N° CAS 106-40-1
Formule moléculaire C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.02
Numéro MDL MFCD00007822
InChI Key WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
IUPAC Name 4-bromoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
15740869 Afficher les documents Acros Organics
402871000
100g 49.40€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 22-04-2020
10710482 FDS Afficher les documents Acros Organics
402875000
500g 160.50€
500g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11995211 Afficher les documents Acros Organics
402870025
2.5kg 665.70€
2.50kg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 22-04-2020
Spécification
Identifiants chimiques
106-40-1
172.02
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
7807
C1=CC(=CC=C1N)Br
C6H6BrN
MFCD00007822
p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
4-bromoaniline
Spécification
4-Bromoaniline
>110°C
Flacon en verre
230.0°C to 250.0°C
60.0°C to 64.0°C
(pract), 96%
95.0
95% min. (GC)
BrC6H4NH2
12,636
p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
4-bromoaniline
7807
Cristaux ou poudre cristalline
1.4970g/mL
Authentic
1.497
Marron à gris
100g
106-40-1
100.0
C6H6BrN
MFCD00007822
15,1411
Solubility in water: < 1 g / l. Other solubilities: soluble in most organic solvents except cold,petroleum,very soluble in alcohol and ether
C1=CC(=CC=C1N)Br
172.02
172.02
96%