Learn More
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022922
38.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
98-58-8
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00007437
KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
7396
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
98-58-8
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00007437
KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
7396
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
4-Bromobenzenesulfonyl chloride is used as activating agent in the synthesis of oligodeoxyribo- and oligoribo- nucleotides in solution. It also used in the synthesis of 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronic acid and in protection of amines as 4-bromobenzenesulfonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle est utilisé comme agent activateur dans la synthèse des oligodésoxyribo- et des oligoribo- nucléotides en solution. Il est également utilisé dans la synthèse de lʼacide 4-(N-allylsulfamoyl)phénylboronique et dans la protection des amines sous forme de 4-bromobenzènesulfonamides.
Solubilité
Soluble dans le tétrahydrofurane, lʼéther de pétrole et le 1,4-dioxane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 73°C to 77°C
Point d’ébullition 152°C to 154°C (26 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 743518
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1407
Informations sur la solubilité Soluble in Tetrahydrofuran,petroleum ether and 1,4-dioxane. Insoluble in water.
Poids de la formule 255.52
Pourcentage de pureté ≥98%