Learn More
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-73075
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
98-58-8
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00007437
KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
7396
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
98-58-8
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00007437
KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
7396
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74°C to 77°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 153°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Ex CL) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4SO2Cl
Quantité 25 g
Beilstein 11, 57
Merck Index 15, 1414
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 255.51
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.