missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromométhyl-2’-fluorobiphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7032067
98.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
193013-76-2
C13H10BrF
265.125
MFCD15146811
SAUALJYDYRRWPW-UHFFFAOYSA-N
4'-bromomethyl-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 4-bromomethyl-2'-fluorobiphenyl, 2-fluoro-4'-bromomethylbiphenyl
18680932
1-(bromométhyl)-4-(2-fluorophényl)benzène
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)CBr)F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
193013-76-2
C13H10BrF
265.125
MFCD15146811
SAUALJYDYRRWPW-UHFFFAOYSA-N
4'-bromomethyl-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 4-bromomethyl-2'-fluorobiphenyl, 2-fluoro-4'-bromomethylbiphenyl
18680932
1-(bromométhyl)-4-(2-fluorophényl)benzène
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)CBr)F

It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.

Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),

Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Bromomethyl-2'-fluorobiphenyl
Point de fusion 72°C to 74°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 265.13
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'