Learn More
4-(bromométhyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
4-(Bromomethyl)benzonitrile is used in the synthesis of ligands containing a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile. It is also useful in the preparation of 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitrile by reaction with 2H-tetrazole in the presence of potassium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(bromométhyl)benzonitrile est utilisé dans la synthèse de ligands contenant un groupe chélateur pyrazolyle-pyridine avec un nitrile aromatique en suspension. Il est également utile dans la préparation du 4-[(2H-tétra-zol-2-yl)méthyl]benzonitrile par réaction avec le 2H-tétrazole en présence d’hydroxyde de potassium.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases.
Le 4-(bromométhyl)benzonitrile est utilisé dans la synthèse de ligands contenant un groupe chélateur pyrazolyle-pyridine avec un nitrile aromatique en suspension. Il est également utile dans la préparation du 4-[(2H-tétra-zol-2-yl)méthyl]benzonitrile par réaction avec le 2H-tétrazole en présence d’hydroxyde de potassium.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Bromomethyl)benzonitrile |
Point de fusion | 113°C to 117°C |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2923 |
Beilstein | 636717 |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 196.05 |
Pourcentage de pureté | 98% |