Learn More
4-bromostyrène, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510264
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
2039-82-9
C8H7Br
183.05
MFCD00000110
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
16263
1-bromo-4-éthénylbenzène
BrC1=CC=C(C=C)C=C1
2039-82-9
C8H7Br
183.05
MFCD00000110
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
16263
1-bromo-4-éthénylbenzène
BrC1=CC=C(C=C)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Bromostyrene
Point de fusion 4.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 88.0°C to 89.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHC6H4Br
Indice de réfraction 1.5930 to 1.5950
Quantité 10 mL
Beilstein 05,II,367
Gravité spécifique 1.4
Stabilisateur 100 to 500ppm 4-tert.-butylcatechol
Poids de la formule 183.05
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromostyrene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.