missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-carboxynaphtalène-1-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037738
210.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
332398-57-9
C11H9BO4
216.00
MFCD06203538
SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N
4-carboxynaphthalene-1-boronic acid, 4-borono-1-naphthoic acid, 4-dihydroxyboranyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-209hzn, 4-carboxy-1-naphthylboronic acid, 4-carboxynaphthalen-1-ylboronic acid
22711863
Acide 4-borononaphtalène-1-carboxylique
OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
332398-57-9
C11H9BO4
216.00
MFCD06203538
SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N
4-carboxynaphthalene-1-boronic acid, 4-borono-1-naphthoic acid, 4-dihydroxyboranyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-209hzn, 4-carboxy-1-naphthylboronic acid, 4-carboxynaphthalen-1-ylboronic acid
22711863
Acide 4-borononaphtalène-1-carboxylique
OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O

It is used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.

Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Carboxynaphthalene-1-boronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 216
Pourcentage de pureté 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'