Learn More
Chlorure de 4-chloro-2-nitrobenzyle, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 187950010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 938-71-6 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 1g
Code produit. 10001764
  • 38.20€ / 1g
Date d’expédition estimée: 08-10-2021
Identifiants chimiques
938-71-6
206.02
QBIQAXWMONJLNW-UHFFFAOYSA-N
598399
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC(CCl)=C1
C7H5Cl2NO2
MFCD00007216
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
4-chloro-1-(chlorométhyl)-2-nitrobenzène
Spécification
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
38°C to 44°C
938-71-6
C7H5Cl2NO2
MFCD00007216
QBIQAXWMONJLNW-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-1-(chlorométhyl)-2-nitrobenzène
598399
98%
Bouteille en verre
1g
97.5% min. (GC)
ClC6H3(NO2)CH2Cl
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC(CCl)=C1
206.02
206.03
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents
Certificats