Learn More
4-chloro-2-phénylquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10448900
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-phenylquinoline
Note relative au nom 99%
CAS 4979-79-7
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62°C to 64°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H10ClN
Numéro MDL MFCD00160641
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-chloro-2-phenyl-quinoline, 4-chloro-2-phenyquinoline, 2-phenyl-4-chloroquinoline, 4-chloro-2-phenyl-quinolin, 4-chloro-2-phenyl quinoline
Clé InChI GLVDSTVYOFXBKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3C(=C2)Cl
Nom IUPAC 4-chloro-2-phénylquinoléine
Poids moléculaire (g/mol) 239.71
CID PubChem 278376
Poids de la formule 239.71
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre