Learn More
Acide 4-chloro-3-cyanophénylboronique, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228499
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
871332-95-5
C7H5BClNO2
181.38
MFCD08056360
PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
44119831
Acide (4-chloro-3-cyanophenyl)boronique
OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
871332-95-5
C7H5BClNO2
181.38
MFCD08056360
PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
44119831
Acide (4-chloro-3-cyanophenyl)boronique
OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
Nom chimique ou matériau 4-chloro-3-cyanophenylboronic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300.0°C to 304.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.39
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.