Learn More
4-chloro-3-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777914
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
16588-34-4
C7H4ClNO3
185.56
MFCD00007078
HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
85505
4-chloro-3-nitrobenzaldéhyde
[O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
16588-34-4
C7H4ClNO3
185.56
MFCD00007078
HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
85505
4-chloro-3-nitrobenzaldéhyde
[O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-chloro-3-nitrobenzaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61°C to 63°C
Couleur Vert à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(NO2)CHO
Quantité 5 g
Beilstein 07, 262
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (98 c)
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.