Learn More
Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophény, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5g
10g
25g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 10g |
Poids de la formule | 214.63 |
Pourcentage de pureté | 97% |