Learn More
Chlorure de 4-chloro-alpha-toluènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028623
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6966-45-6
C7H6Cl2O2S
225.083
MFCD01631927
DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-chlorobenzylsulfonyl chloride, 4-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl sulfone, 4-chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, 4-chlorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-chlorophenyl methyl sulfonyl chloride, acmc-20apnh
227304
Chlorure de (4-chlorophényl)méthanesulfonyle
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6966-45-6
C7H6Cl2O2S
225.083
MFCD01631927
DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-chlorobenzylsulfonyl chloride, 4-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl sulfone, 4-chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, 4-chlorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-chlorophenyl methyl sulfonyl chloride, acmc-20apnh
227304
Chlorure de (4-chlorophényl)méthanesulfonyle
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 93°C to 96°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 225.1
Pourcentage de pureté 97%