Learn More
Chlorhydrate de 4-chlorobenzamidine, 95 %, ACROS Organics
Catalog Number 13515030
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
14401-51-5
C7H7ClN2·ClH
191.06
RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
203436
4-Chlorobenzenecarboximidamide ; Chlorhydrate
C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
14401-51-5
C7H7ClN2·ClH
191.06
RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
203436
4-Chlorobenzenecarboximidamide ; Chlorhydrate
C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Point de fusion 244.0°C to 245.0°C
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 94 to max. 106% min. (Argentometry)
Formule linéaire ClC6H4C(=NH)NH2·HCl
Poids de la formule 191.06
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.