Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-85537
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
98-60-2
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00007439
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
7398
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle
ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
98-60-2
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00007439
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
7398
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle
ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50°C to 52°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4SO2Cl
Quantité 5 g
Beilstein 11, 55
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 211.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.