Learn More
4-chlorobenzotrifluorure, 98 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 108730010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 98-56-6 Poids : 1.40000kg Transport : UN number : 2234 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 1L
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10035913
  • 162.00€ / 1L
En stock, prêt à être expédié: 3
Identifiants chimiques
98-56-6
180.56
QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
7394
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
C7H4ClF3
MFCD00000627
4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
1-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène
Spécification
4-Chlorobenzotrifluoride
47°C
Flacon en verre
1.35
136.0°C to 138.0°C
-36.0°C
98%
97.5
98%
ClC6H4CF3
15, 2127
QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène
7394
Liquide
1.3500g/mL
Authentic
1.4453 to 1.4473
0.67 mPa.s (38°C)
Incolore
1L
98-56-6
100.0
C7H4ClF3
MFCD00000627
4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
180.56
180.56
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats